Stampa…
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11896.0E A11896.22 A11896.36
A11896.0EEA 195 EUR
A11896.0E A11896.22 A11896.36
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene ≥98%
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 89-61-2 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Flash Point: 125°(257°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 266-269° Beilstein Reference: 778109 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007074
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Peso molecolare: 192 g/mol
Punto di ebollizione: 266…269 °C
Punto di fusione: 53…57 °C
Densità: 1,6
Flash Pt: 125 °C (257 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007074
CAS Number: 89-61-2
EINECS: 201-923-3
UN: 3077
ADR: 9,III