2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 41200-96-8
Molecular Formula: C9H11Cl2NO
Formula Weight: 220.11
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 110-112°/0.2mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00974411
Formula:
C₉H₁₁Cl₂NO Punto di ebollizione: 110…112 °C (0,2 mmHg) Punto di fusione: 40…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00974411 CAS Number: 41200-96-8 EINECS: 255-258-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |