Stampa…

5-Cloro-2-nitroanilina ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

C1139-25G C1139-250G
TCIAC1139-25GEA 27 EUR
TCIAC1139-25G TCIAC1139-250G
5-Cloro-2-nitroanilina ≥99.0% (by GC)
5-Cloro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007776
CAS Number: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468c6b6d24b59ad53cb1849896dea97767e105aa&vid=18c48717a2281889dba347d36c9d79cea64a3dec&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 127.0 to 129.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR