Stampa…
2-Cloro-4-nitroanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16586.0B A16586.0I A16586.30
A16586.0BEA 128 EUR
A16586.0B A16586.0I A16586.30
2-Cloro-4-nitroanilina ≥98%
2-Cloro-4-nitroanilina
Purity: 98+% CAS No.: 121-87-9 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 193°(379°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 320° dec. Beilstein Reference: 638657 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007665
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Punto di ebollizione: 320 °C (dec.)
Punto di fusione: 106…109 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 193 °C (379 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007665
CAS Number: 121-87-9
EINECS: 204-502-2
UN: 2237
ADR: 6.1,III