Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 99-30-9
Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2
Formula Weight: 207.02
Odour: Recognizable
Melting Point: 185-192°
Boiling Point: 130°/2mm
Beilstein Reference: 1459581
MDL No.: MFCD00007677
Formula:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Punto di ebollizione: 130 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 185…192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007677 CAS Number: 99-30-9 EINECS: 202-746-4 UN: 2237 ADR: 6.1,III |