4-Cloroanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 106-47-8
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 67-72°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 471359
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007835
Formula:
C₆H₆ClN Punto di ebollizione: 232 °C Punto di fusione: 67…72 °C Densità: 1,430 Flash Pt: 120 °C (248 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007835 CAS Number: 106-47-8 EINECS: 203-401-0 UN: 2018 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2118 |