3-Cloroanilina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-42-9
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: -10°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 605969
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007765
Formula:
C₆H₆ClN Punto di ebollizione: 230 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,210 Flash Pt: 123 °C (253 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007765 CAS Number: 108-42-9 EINECS: 203-581-0 UN: 2019 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2118 |