3,5-Dicloroanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 626-43-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 133°(271°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 259-260°/741mm
Beilstein Reference: 636492
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007774
Formula:
C₆H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 259…260 °C (741 mmHg) Punto di fusione: 49…53 °C Densità: 1,58 Flash Pt: 133 °C (271 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007774 CAS Number: 626-43-7 EINECS: 210-948-9 UN: 3442 ADR: 6.1,II |