Stampa…
3,5-Dicloroanilina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
113121000 113125000
ACRO113121000EA 47 EUR
ACRO113121000 ACRO113125000
3,5-Dicloroanilina 98%
3,5-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,02 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (741 mmHg)
Punto di fusione: 49…53 °C
Densità: 1,58 g/cm³
Flash Pt: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007774
CAS Number: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystals (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
Fluorescence max 565 nm (in Methanol)
Optimum lasing 588 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 106000 l/(mol.cm) (at Lambda max)