3,4-Dicloroanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 95-76-1
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 70-73°
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 636837
Merck Reference: 14,3054
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007768
Formula:
C₆H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 272 °C Punto di fusione: 70…73 °C Densità: 1,567 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 135 °C (275 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007768 CAS Number: 95-76-1 EINECS: 202-448-4 UN: 3442 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3054 |