Stampa…
2-Cloroanilina 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
108570010 108572500 108570050
ACRO108570010EA 80.6 EUR
ACRO108570010 ACRO108572500 ACRO108570050
2-Cloroanilina 98+%
2-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
Punto di ebollizione: 209 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,21 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007656
CAS Number: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %