Stampa…
2,6-Dicloroanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12320.14 A12320.22 A12320.36
A12320.14EA 26.1 EUR
A12320.14 A12320.22 A12320.36
2,6-Dicloroanilina ≥98%
2,6-Dicloroanilina
Purity: 98% CAS No.: 608-31-1 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 118°(244°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 97°/5mm Beilstein Reference: 775084 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007675
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,02 g/mol
Punto di ebollizione: 97 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 37…40 °C
Densità: 1,28
Flash Pt: 118 °C (244 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007675
CAS Number: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1,II