2,6-Dicloroanilina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
113101000
113105000
113100250
ACRO113101000EA
46.1
EUR
ACRO113101000
ACRO113105000
ACRO113100250
2,6-Dicloroanilina 98%
2,6-Dicloroanilina
Formula:
C₆H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 228 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 35…39 °C Densità: 1,526 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007675 CAS Number: 608-31-1 EINECS: 210-160-5 UN: 3442 ADR: 6.1,II |
Appearance | White to brown Crystalline solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 35 to 39 °C |
GC | ≥97.5 % |
BSC Certification | Passes |