2,5-Dicloroanilina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-82-9
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 139°(282°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 1447438
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007667
Formula:
C₆H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 250…251 °C Punto di fusione: 48…52 °C Densità: 1,54 Flash Pt: 139 °C (282 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007667 CAS Number: 95-82-9 EINECS: 202-455-2 UN: 3442 ADR: 6.1,II |