Stampa…
2,4-Dicloroanilina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 295 EUR
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dicloroanilina 98%
2,4-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,02 g/mol
Punto di ebollizione: 242 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 59…63 °C
Densità: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007661
CAS Number: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %