2,4,5-Trichloroaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 636-30-6
Molecular Formula: C6H4Cl3N
Formula Weight: 196.46
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 879091
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007662
Formula:
C₆H₄Cl₃N Punto di ebollizione: 269…270 °C Punto di fusione: 92…95 °C Flash Pt: 175 °C (347 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007662 CAS Number: 636-30-6 EINECS: 211-254-9 UN: 2018 ADR: 6.1,II |