2,3-Dicloroanilina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 608-27-5
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 472027
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007657
Formula:
C₆H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 250…252 °C Punto di fusione: 20…24 °C Densità: 1,37 Flash Pt: 115 °C (239 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007657 CAS Number: 608-27-5 EINECS: 210-157-9 UN: 3442 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...