Stampa…
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-iodonitrobenzene
A19340.03 A19340.06 A19340.14
A19340.03EA 28.2 EUR
A19340.03 A19340.06 A19340.14
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene ≥98%
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 41252-96-4 Molecular Formula: C6H3ClINO2 Formula Weight: 283.45 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 2502411
Formula: C₆H₃ClINO₂
Peso molecolare: 283,45 g/mol
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024589
CAS Number: 41252-96-4
EINECS: 255-278-8