Stampa…
4-Chloro-2-iodoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B25457.14 B25457.06
B25457.14EA 352 EUR
B25457.14 B25457.06
4-Chloro-2-iodoaniline ≥98%
4-Chloro-2-iodoaniline
Purity: 98% CAS No.: 63069-48-7 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Flash Point: 110(230°F) Melting Point: 41-44° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01863737
Formula: C₆H₅ClIN
Punto di fusione: 41…44 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863737
CAS Number: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III