1-Chloro-4-iodobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 637-87-6
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 226-227°
Beilstein Reference: 1634414
MDL No.: MFCD00001053
Formula:
C₆H₄ClI Punto di ebollizione: 226…227 °C Punto di fusione: 52…56 °C Densità: 1,886 g/cm³ (57 °C) Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001053 CAS Number: 637-87-6 EINECS: 211-305-5 |