Stampa…
1-Chloro-4-iodobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
146480250 146481000
ACRO146480250EA 43.5 EUR
ACRO146480250 ACRO146481000
1-Chloro-4-iodobenzene 99%
1-Chloro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₄ClI
Peso molecolare: 238,45 g/mol
Punto di ebollizione: 226 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52…55 °C
Densità: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001053
CAS Number: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm