1-Chloro-3-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 625-99-0
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.6310
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1904539
MDL No.: MFCD00001046
Formula:
C₆H₄ClI Punto di ebollizione: 228 °C Punto di fusione: 54,5 °C Densità: 1,927 Flash Pt: 102 °C (216 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001046 CAS Number: 625-99-0 EINECS: 210-920-6 |