1-Chloro-2-iodobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-1-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 615-41-8
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.6345
Melting Point: 1°
Boiling Point: 108-110°/15mm
Beilstein Reference: 1905116
MDL No.: MFCD00001033
Formula:
C₆H₄ClI Peso molecolare: 238,45 g/mol Punto di ebollizione: 108…110 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 1 °C Densità: 1,954 Flash Pt: 111 °C (231 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001033 CAS Number: 615-41-8 EINECS: 210-423-4 |