Stampa…
1-Chloro-2-iodobenzene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
249460050 249460500
ACRO249460050EA 25.8 EUR
ACRO249460050 ACRO249460500
1-Chloro-2-iodobenzene 99%
1-Chloro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₄ClI
Punto di ebollizione: 234 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1 °C
Densità: 1,95 g/cm³
Flash Pt: 111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001033
CAS Number: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %