1,3-Dichloro-5-iodobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 3032-81-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 127°/20mm
MDL No.: MFCD00001047
Formula:
C₆H₃Cl₂I Punto di ebollizione: 127 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 55…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001047 CAS Number: 3032-81-3 EINECS: 221-216-3 |