1,2-Dichloro-4-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,4-Dichloroiodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 20555-91-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Refractive Index: 1.6480
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 116-118°/12mm
Beilstein Reference: 2245136
MDL No.: MFCD00019014
Formula:
C₆H₃Cl₂I Peso molecolare: 272.9 g/mol Punto di ebollizione: 116…118 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 29…31 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019014 CAS Number: 20555-91-3 EINECS: 243-874-0 |