Stampa…
3-Cloro-4-fluoro-fenolo ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14382.06 A14382.14
A14382.06EA 28.3 EUR
A14382.06 A14382.14
3-Cloro-4-fluoro-fenolo ≥97%
3-Cloro-4-fluoro-fenolo
Purity: 97% CAS No.: 2613-23-2 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 103-104°/11mm Beilstein Reference: 3236443 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002257
Formula: C₆H₄ClFO
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 38…43 °C
Flash Pt: 108 °C (226 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002257
CAS Number: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8,III