2,6-Dichloro-4-fluorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A16193.06
A16193.22
A16193.06EA
37.7
EUR
A16193.06
A16193.22
2,6-Dichloro-4-fluorophenol ≥98%
2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Purity: 98%
CAS No.: 392-71-2
Molecular Formula: C6H3Cl2FO
Formula Weight: 180.99
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 142°/100mm
Beilstein Reference: 2046856
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010675
Formula:
C₆H₃Cl₂FO Peso molecolare: 180,99 g/mol Punto di ebollizione: 142 °C (100 mmHg) Punto di fusione: 47…51 °C Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010675 CAS Number: 392-71-2 UN: 3261 ADR: 8,III |