4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A16131.14
A16131.22
A16131.14EA
78.9
EUR
A16131.14
A16131.22
4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98%
4-Chloro-2-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 57946-56-2
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 92°/2mm
Beilstein Reference: 1934804
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010625
Formula:
C₆H₅ClFN Peso molecolare: 145,56 g/mol Punto di ebollizione: 92 °C (2 mmHg) Densità: 1,311 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010625 CAS Number: 57946-56-2 EINECS: 261-034-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |