5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2106-05-0
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 102-105°/20mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00069416
Formula:
C₆H₅ClFN Punto di ebollizione: 102…105 °C (20 mmHg) Densità: 1,30 Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00069416 CAS Number: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |