Stampa…
3-Chloro-4-fluoroaniline per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18752.0025 8.18752.0100
8.18752.0025EA 72.8 EUR
8.18752.0025 8.18752.0100
3-Chloro-4-fluoroaniline per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41…44 °C
Densità: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007767
CAS Number: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 145.56 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Density 1.59 g/cm3
pH 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)