Stampa…
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A11858.14 A11858.22 A11858.36
A11858.14EA 27.6 EUR
A11858.14 A11858.22 A11858.36
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 367-21-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 149°(300°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 227-230° Beilstein Reference: 1562786 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007767
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 227…230 °C
Punto di fusione: 44…47 °C
Densità: 1,420
Flash Pt: 149 °C (300 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007767
CAS Number: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III