Stampa…
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
211530250 211531000
ACRO211530250EA 31.2 EUR
ACRO211530250 ACRO211531000
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…47 °C
Densità: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007767
CAS Number: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %