2-Chloro-6-fluoroaniline 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅ClFN Punto di ebollizione: 67…69 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 31…32 °C Densità: 1,316 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040309 CAS Number: 363-51-9 EINECS: 206-657-1 UN: 2019 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |