Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14953.06 A14953.14 A14953.22
A14953.06EA 27.1 EUR
A14953.06 A14953.14 A14953.22
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2252-51-9 Molecular Formula: C7H4ClFO2 Formula Weight: 174.56 Melting Point: 183-187° Beilstein Reference: 1946215
Formula: C₇H₄ClFO₂
Peso molecolare: 174,56 g/mol
Punto di fusione: 183…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010615
CAS Number: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0