Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15478.06 A15478.14
A15478.06EA 54.5 EUR
A15478.06 A15478.14
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 60702-69-4 Molecular Formula: C7H3ClFN Formula Weight: 155.56 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 6323034 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00042523
Formula: C₇H₃ClFN
Peso molecolare: 155,56 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042523
CAS Number: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III