Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A16110.06 A16110.09
A16110.06EA 113 EUR
A16110.06 A16110.09
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 61072-56-8 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 3537705
Formula: C₇H₄ClFO
Peso molecolare: 158,56 g/mol
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143282
CAS Number: 61072-56-8