Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
290620050 290620250
ACRO290620050EA 101 EUR
ACRO290620050 ACRO290620250
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 99%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
Peso molecolare: 158,56 g/mol
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143282
CAS Number: 61072-56-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥98.5 %