2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A10513.14
A10513.22
A10513.14EA
30.5
EUR
A10513.14
A10513.22
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 387-45-1
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 91-93°/10mm
Beilstein Reference: 2245530
MDL No.: MFCD00003306
Formula:
C₇H₄ClFO Peso molecolare: 158,56 g/mol Punto di ebollizione: 91…93 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 35…39 °C Flash Pt: 101 °C (213 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003306 CAS Number: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |