2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄ClFO Punto di ebollizione: 92 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 34…39 °C Flash Pt: 101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003306 CAS Number: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 39 °C |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | +113° to +119° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) |