2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 84194-36-5
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point:
Formula:
C₇H₄ClFO Punto di ebollizione: 118…120 °C (50 mmHg) Punto di fusione: 60…63 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042527 CAS Number: 84194-36-5 |