Stampa…
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
208200250 208200050
ACRO208200250EA 61.6 EUR
ACRO208200250 ACRO208200050
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Formula: C₆H₄ClF
Peso molecolare: 130,55 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –21,5 °C
Densità: 1,226 g/cm³
Flash Pt: 29 °C
MDL Number: MFCD00000603
CAS Number: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN: 1993
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %