4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,4-Difluorochlorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 696-02-6
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4745
Odour: Aromatic
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2081081
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042572
Formula:
C₆H₃ClF₂ Peso molecolare: 148,54 g/mol Punto di ebollizione: 128…130 °C Densità: 1,350 Flash Pt: 32 °C (89 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042572 CAS Number: 696-02-6 ADR: 3,III |