Stampa…
4-Chlorosalicylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
179840050 179840250 179841000
ACRO179840050EA 25 EUR
ACRO179840050 ACRO179840250 ACRO179841000
4-Chlorosalicylic acid 98%
4-Chlorosalicylic acid
Formula: C₇H₅ClO₃
Punto di fusione: 209…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002449
CAS Number: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %