5-Chlorovanillic acid tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
Purity: 90%
CAS No.: 62936-23-6
Molecular Formula: C8H7ClO4
Formula Weight: 202.60
Melting Point: 242-248°
Beilstein Reference: 2648897
Formula:
C₈H₇ClO₄ Punto di fusione: 242…248 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016531 CAS Number: 62936-23-6 EINECS: 263-766-7 |