2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2497-91-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 196-201°
Beilstein Reference: 2146480
Formula:
C₇H₃ClN₂O₆ Punto di fusione: 196…201 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007070 CAS Number: 2497-91-8 EINECS: 219-684-9 |