Stampa…
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12872.14 A12872.22
A12872.14EA 29.3 EUR
A12872.14 A12872.22
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 6280-88-2 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 2051370 MDL No.: MFCD00007214
Formula: C₇H₄ClNO₄
Peso molecolare: 201,57 g/mol
Punto di fusione: 142…146 °C
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007214
CAS Number: 6280-88-2
EINECS: 228-483-5