Stampa…
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12493.06 A12493.14 A12493.22
A12493.06EA 21.7 EUR
A12493.06 A12493.14 A12493.22
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥99%
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 2516-95-2 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1963952 MDL No.: MFCD00007290
Formula: C₇H₄ClNO₄
Peso molecolare: 201,57 g/mol
Punto di fusione: 136…140 °C
Densità: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007290
CAS Number: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1