Stampa…
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
109680100 109681000
ACRO109680100EA 17.8 EUR
ACRO109680100 ACRO109681000
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 99%
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClNO₄
Peso molecolare: 201,57 g/mol
Punto di fusione: 136…139 °C
Densità: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007290
CAS Number: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm