Stampa…
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17059.03 L17059.06
L17059.03EA 70.2 EUR
L17059.03 L17059.06
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid ≥99%
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 5344-49-0 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 161-166° Beilstein Reference: 2694949 MDL No.: MFCD00100425
Formula: C₇H₄ClNO₄
Peso molecolare: 201,57 g/mol
Punto di fusione: 161…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100425
CAS Number: 5344-49-0
EINECS: 226-287-4